Přeskočit na
1.02952
Dimethyl sulfoxide
for analysis EMSURE® ACS
Synonyma:
Methanesulfinylmethane, Methyl sulfoxide, Dimethyl(oxido)sulfur, DMSO, DMSO
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 130,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 340,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 460,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 890,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 830,00 Kč
5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 010,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
26 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
183 800,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2SO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
200-664-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506008
Assay:
≥99.9% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
2 130,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: HDPE bottle
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
potency
28300 mg/kg LD50, oral (Rat), 40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %, 63 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0002 meq/g Titrable acid
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
kinematic viscosity
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
transition temp
flash point 87 °C
solubility
1000 g/L
density
1.10 g/mL (lit.)
cation traces
Fe: ≤0.0001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Application
Dimethyl sulfoxide is used as a solvent:
  • To dissolve the substrate and to dilute fluorogenic substrate.
  • To permeabilize V. natriegens or E coli cell.
Features and Benefits
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
31727594563472301
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.95% (GC)
assay
≥99.9%
grade
ACS reagent
grade
-
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
solubility
1000 g/L
solubility
-
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
Související obsah
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Zobrazit všechen související obsah
Direct detection of heterotrophic diazotrophs associated with planktonic aggregates
Eyal G et al.
Scientific Reports, 9, 9288-9288 (2019)
Evaluation of fluorogenic substrates in the assessment of digestive enzymes in a decapod crustacean Maja brachydactyla larvae
Guiomar R et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 282, 90-96 (2008)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
102952250004022536038292
102952619004054839628610
102952400004027269429249
102952501104054839549991
102952100004022536038278
102952251104027269985721
102952902504022536510347
102952101104027269985714
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?