Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 500 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 820,00 Kč | |
| 8 x 500 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 700,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Packaging:
case of 4000 ea (Internal packs of 500)
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
1 820,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
polystyrene
packaging
case of 4000 ea (Internal packs of 500)
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
dish L × W
43 mm × 43 mm
size
43 mm × 43 mm × 9 mm
General description
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene , square |
| manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421B |
| packaging case of 4000 ea (Internal packs of 500) | packaging case of 2000 ea (Internal packs of 500) | packaging case of 500 ea | packaging pack of 500 ea |
| size 43 mm × 43 mm × 9 mm | size 81 mm × 81 mm × 18 mm | size 135 mm × 135 mm × 20 mm | size - |
| dish L × W 43 mm × 43 mm | dish L × W 81 mm × 81 mm | dish L × W 135 mm × 135 mm | dish L × W - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Plastic square weighing boats
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| W2751-1CS | 04061833576274 |
| W2751-500EA | 04061826747827 |