Merck
W3001
Plastic square weighing boats
size 135 mm × 135 mm × 20 mm
Synonyma:
Disposable Weighing Boats, Plastic Weighing Dishes
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Packaging:
case of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polystyrene
packaging
case of 500 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
dish L × W
135 mm × 135 mm
size
135 mm × 135 mm × 20 mm
General description
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Plastic square weighing boats
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)