Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 110,00 Kč |
4 x 500 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 900,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Packaging:
case of 2000 ea (Internal packs of 500)
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
3 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
polystyrene
feature
color: opague, not transparent
packaging
case of 2000 ea (Internal packs of 500)
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
dish L × W
81 mm × 81 mm
size
81 mm × 81 mm × 18 mm
General description
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
Application
Plastic square weighing boats have been used for setting up an imaging chamber for live cell imaging via a microscope.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421B | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene , square | material polystyrene |
| packaging case of 2000 ea (Internal packs of 500) | packaging case of 4000 ea (Internal packs of 500) | packaging pack of 500 ea | packaging case of 500 ea |
| size 81 mm × 81 mm × 18 mm | size 43 mm × 43 mm × 9 mm | size - | size 135 mm × 135 mm × 20 mm |
| feature color: opague, not transparent | feature - | feature - | feature - |
| dish L × W 81 mm × 81 mm | dish L × W 43 mm × 43 mm | dish L × W - | dish L × W 135 mm × 135 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Plastic square weighing boats
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?