Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 890,00 Kč |
O této položce
9 890,00 Kč
material
stainless steel
feature
Holds 9 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5035-0009
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene® DS5035-0009 | manufacturer/tradename Nalgene® DS5035-0004 | manufacturer/tradename Nalgene® 5038-4322 | manufacturer/tradename Nalgene® 5036-0004 |
| feature Holds 9 x boxes, 3 × 3 × 2 in. | feature Holds 12 x boxes, 3 × 3 × 2 in. | feature Holds 12 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in | feature Holds 4 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in |
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 2 ea | packaging pack of 1 ea |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryogenic storage rack, stainless steel
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| R1888-1EA | 04061832614779 |