Přejít k obsahu
R1388
Cryogenic storage rack, stainless steel
Horizontal; 12-shelf for 5¼ × 5 ¼ × 2 in. boxes
Synonyma:
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack, Nalgene 5038-4322
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5038-4322
Feature:
Holds 12 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
Material:
stainless steel
Packaging:
pack of 2 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel
feature
Holds 12 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5038-4322
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
Racks hold CryoBoxes securely but separately, allowing fast retrieval and immediate return to freezer. The vertical racks are best for use in chest freezers, horizontal racks for upright freezers.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)