Přeskočit na
R1638
Cryogenic storage rack, stainless steel
Vertical, 4-shelf for 3 × 3 × 2 in. boxes
Synonyma:
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack, Nalgene DS5035-0004
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 950,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
Nalgene® DS5035-0004
Feature:
Holds 12 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
Material:
stainless steel
Packaging:
pack of 1 ea
7 950,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel
feature
Holds 12 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5035-0004
technique(s)
cryopreservation: suitable
Overall H
8 3/4 in.
General description
Racks hold CryoBoxes securely but separately, allowing fast retrieval and immediate return to freezer. The vertical racks are best for use in chest freezers, horizontal racks for upright freezers.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
R1388R1888R1513
feature
Holds 12 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
feature
Holds 12 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
feature
Holds 9 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
feature
Holds 16 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5035-0004
manufacturer/tradename
Nalgene® 5038-4322
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5035-0009
manufacturer/tradename
Nalgene® 5038-4422
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 2 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Overall H
8 3/4 in.
Overall H
-
Overall H
-
Overall H
-
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
R1638-1EA04061826747001