Přeskočit na
R0500
Reichstein’s substance S
≥98% purity, powder
Synonyma:
11-Deoxy-17-hydroxycorticosterone, 11-Deoxycortisol, 17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 17α-Hydroxycortexone, 17,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 17,21-Dihydroxyprogesterone, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,20-dione, Cortexolone, Reichstein’s Compound S
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 190,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H30O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
346.46
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
205-805-2
MDL number:
2 190,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Reichstein′s substance S, ≥98%
Quality Segment
assay
(Infrared Spectrum: Conforms to Structure), ≥98%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
mp
208 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
WHBHBVVOGNECLV-OBQKJFGGSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C2505M6013H4126
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
permeability assay: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Seiichi Sakamoto et al.
Journal of natural medicines, 72(1), 32-42 (2017-11-23)
Immunoassays are antibody-based analytical methods for quantitative/qualitative analysis. Since the principle of immunoassays is based on specific antigen-antibody reaction, the assays have been utilized worldwide for diagnosis, pharmacokinetic studies by drug monitoring, and the quality control of commercially available products.
Roux?s Arch. Dev. Biol. (2000)
E O Yablokov et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 208, 105793-105793 (2020-12-04)
Steroidogenesis is strictly regulated at multiple levels, as produced steroid hormones are crucial to maintain physiological functions. Cytochrome P450 enzymes are key players in adrenal steroid hormone biosynthesis and function within short redox-chains in mitochondria and endoplasmic reticulum. However, mechanisms
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
R0500-1G04061836693855