Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 pkg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 800,00 Kč |
O této položce
6 800,00 Kč
Název produktu
Phosphate buffered saline, pH 7.4, contains BSA, powder
form
powder
Quality Level
contains
BSA
pH
7.4
solubility
water: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
Application
Packaging
Preparation Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) advanced drug delivery | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| pH 7.4 | pH 7.4 | pH 7.4 | pH 7.6 (25 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate buffered saline
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Tento protokol slouží k provedení celého postupu imunohistochemie (IHC) prostřednictvím barvení a vizualizace specifických antigenů v parafinových řezech tkání.
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
Související obsah
Trojrozměrný (3D) tisk biologických tkání se rychle stává nedílnou součástí tkáňového inženýrství.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Instructions
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| P3688-10PAK | 04061835509584 |
| P3688-5X10PAK | 04061833623206 |