Merck
Fosfáty
Na obrázku je zřejmě malá bílá plastová lahvička s červeným uzávěrem s nápisem "Phosphate buffered saline 10mL".
Termín fosforečnany může označovat různé anionty, soli., estery nebo funkční skupiny odvozené od kyseliny fosforečné (H3PO4), které mohou vzniknout buď odstraněním, nebo substitucí jednoho nebo více ze tří kyselých protonů kyseliny fosforečné. Většina fosforečnanů vykazuje rozpustnost ve vodě za standardní teploty a tlaku. Fosforečnany sodíku, draslíku, rubidia, cesia a amonia jsou ve vodě rozpustné, zatímco ostatní jsou buď nerozpustné, nebo jen málo rozpustné. Vodíkové a dihydrogenfosforečnany obecně vykazují vyšší rozpustnost ve srovnání s odpovídajícími fosforečnany.
Fosforečnany hrají významnou roli v biologických systémech jako základní složky zubů a kostí. Kromě svého strukturního významu plní fosforečnany v biologických systémech mnohostranné úlohy a působí jako klíčové stavební bloky pro DNA, RNA a buněčné struktury, jako jsou fosfolipidy, a zajišťují tak celkovou strukturní integritu. Fosforečnany navíc fungují jako pufry, které přispívají ke stabilní úrovni pH v médiích pro buněčné kultury a vytvářejí optimální podmínky pro růst a životaschopnost buněk.
Přečtěte si více informací o:
Fosfáty jsou vhodné pro použití v organismu, který se nachází v prostředí, v němž se nachází: 
Fosforečnany-jako-stavební bloky
.Fosforečnany jako pufr
Fosforečnanové mikronosiče vápníku v kostním tkáňovém inženýrství
Fosfáty jako stavební kameny
Fosforečnany jako pufr
Fosforečnanový pufr je kapalné médium určené ke kvalitativní detekci mikroorganismů ve farmaceutických a potravinářských vzorcích. Slouží jako ředidlo vzorku a jako médium pro provádění sériového ředění. Zabraňuje výkyvům pH při provádění mikrobiologických experimentů.
Fosforečnany draselné 
Fosforečnanové pufry se široce používají při rovnovážné dialýze, vysokoúčinné kapalinové chromatografii (HPLC) a studiích afinitní kapilární elektroforézy.
Monobazický fosforečnan draselný je ve vodě rozpustná anorganická sůl široce používaná v různých aplikacích, která významně přispívá k formulaci fosfátového pufru a fosfátový pufr (PBS). Osvědčil se také při přípravě vodných dvoufázových systémů PEG1000 (polyetylenglykol)/fosforečnan draselný (ATPS).
Fosforečnan draselný dvojmocný je užitečný biologický pufr s pH v rozmezí 8,5-9,6.
Přípravek je vhodný pro biologické účely. Používá se při přípravě média MMG (maltóza, metylzelená), fosfátového pufru a hypotonického roztoku.
Fosforečnany sodné 
Fosforečnany sodné se používají jako zahušťovadla, kypřidla a emulgátory v tavených sýrech. Využívají se také v lékařství při léčbě zácpy a přípravě střev před operacemi. Jsou účinnými antikorozními látkami a jsou součástí čisticích prostředků pro změkčení vody. Fosforečnan sodný je široce používaným pufrem v molekulární biologii, biochemii a chromatografických studiích.
Monobazický fosforečnan sodný lze také použít jako katalyzátor při syntéze neiontových povrchově aktivních látek pro použití v lepidlech a detergentech. Kromě toho se používá jako mobilní fáze ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii (HPLC) pro různé analýzy, včetně stanovení adenosinu v lidské synoviální tekutině, analýzy neuroendokrinních nádorových markerů pomocí HPLC-elektrochemické detekce a analýzy benzalkoniumchloridu a jeho homologů pomocí HPLC/HPCE.
Mikronosiče fosforečnanu vápenatého v kostním tkáňovém inženýrství
Mikronosiče (MC) se běžně používají v tkáňové inženýrství, aby poskytly buňkám značnou plochu povrchu, což usnadňuje kultivaci buněk závislých na ukotvení s vysokou výtěžností. Fosforečnany vápenaté, složené z vápenatých kationtů a fosforečnanových aniontů, tvoří přibližně 60 % anorganického složení všech přírodních lidských kostí. Tyto minerály významně ovlivňují bioaktivitu osteoblastů a ovlivňují procesy, jako je adheze, proliferace a tvorba nové kosti.
Fosforečnany vápenaté hrají také důležitou roli při adhezi buněk a tvorbě tkání tím, že ovlivňují adsorpci proteinů extracelulární matrix na povrchu. Vlastnosti fosforečnanů vápníku ovlivňují mineralizaci nově vzniklé kosti a následně ovlivňují regeneraci kosti.