Merck
Fosfátový pufrovaný roztok (PBS)
Je to malá bílá plastová lahvička s červeným uzávěrem, na které je černým písmem napsáno "Fyziologický roztok pufrovaný fosfáty".
Fosfátový pufrovaný roztok neboli PBS je kombinací vody a solí. Jedná se o netoxický roztok používaný v mnoha laboratořích. Standardní PBS se obvykle skládá z chloridu sodného, chloridu draselného, dihydrogenfosforečnanu draselného a hydrogenfosforečnanu disodného. Standardní pH přípravků PBS se pohybuje v rozmezí 7-7,4.
Přehled oddílů
Produkty
Seřadit podle významnosti
Zobrazení 1–20 z 43
Změnit zobrazení
Zobrazení 1–20 z 43
Porovnat
Číslo produktu
Název produktu
Popis produktu
Stanovení ceny
Zobrazili jste 1–20 z 43 výsledků.
Strana 1 z 3
Strana 1 z 3
Fosfátový pufrovaný roztok (PBS) v buněčné kultuře
Fosfátový pufrovaný roztok (PBS) je izotonický roztok, který na rozdíl od vody zabraňuje prasknutí buněk nebo jejich scvrknutí v důsledku osmózy a je pro buňky netoxický. Proto se široce používá při výrobě buněčných kultur a při vývoji předcházejících procesů. Udržuje pH buněk v kultivačním médiu a dokáže také z buněk před oddělením vytáhnout sérum. PBS byl studován jako vhodné médium pro přenos těžkého akutního respiračního syndromu koronaviru-2 (SARS-CoV-2) po dobu až 7 dní. Je vhodné pro fixaci a imunobarvení v buněčných kulturách. PBS lze také použít k získání spermií z vaginálních stěrů.
Fosfátový pufrovaný roztok (DPBS)
Fosfátový pufrovaný roztok (DPBS) společnosti Dulbecco je vyvážený roztok soli, který hraje důležitou roli v aplikacích buněčných kultur. Pomáhá udržovat vnitrobuněčnou a mimobuněčnou osmotickou rovnováhu a slouží jako ředicí, zavlažovací a transportní činidlo. Kromě toho DPBS poskytuje pufrovací systém, který udržuje médium ve fyziologickém rozmezí pH 7,2 až 7,6. DBPS udržuje normální buněčný metabolismus tím, že v kombinaci s některými sacharidy, jako je glukóza, poskytuje buňkám energii. Dodává také buňkám nezbytné anorganické ionty a vodu, čímž podporuje jejich správné fungování. DBPS může, ale nemusí obsahovat chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý. Může být použit při získávání, manipulaci a přenosu lidských embryí a gamet. DBPS nachází uplatnění také v různých oblastech, včetně disociace buněk, disekce tkání a imunobarvení.
Fosfátový pufr (PBS) jako roztok na ředění/mytí
Fosfátový pufr (PBS) lze použít k resuspenzi lyofilizovaných prášků doplňků buněčných kultur. Pomáhá také při ředění zásobních roztoků na pracovní koncentrace. Kromě toho se PBS používá jako promývací pufr v různých oblastech, jako je Western blotting, enzymová imunosorbční analýza (ELISA), imunohistochemie, disociace tkání, buněčné kultury, hematologické a molekulárně biologické postupy. Je také vhodná pro resuspenzi a sonikaci bakteriálních buněk.
Fosfátový roztok (PBS) jako blokovací činidlo
Fosfátový pufrovaný roztok (PBS) obsahující Tween 20 působí jako blokovací činidlo při technikách western blottingu a enzymové imunosorbční analýzy (ELISA).