Přeskočit na
F1506
Sodium fumarate dibasic
≥99%
Synonyma:
Disodium fumarate, Fumaric acid disodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
936,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 410,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaOOCCH=CHCOONa
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.04
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-087-7
Beilstein/REAXYS Number:
4301302
MDL number:
Assay:
≥99%
936,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
InChI key
MSJMDZAOKORVFC-SEPHDYHBSA-L
Application
  • Enhancement of drug absorption: Sodium fumarate dibasic is utilized to improve the dissolution behavior and oral absorption of drugs with pH-dependent solubility, enhancing bioavailability and therapeutic efficacy in pharmaceutical applications (Salehi et al., 2021).
  • Development of novel drug carriers: The compound is used in the synthesis and characterization of novel injectable drug carriers, aiming to enhance the delivery and efficacy of therapeutic agents in medical treatment strategies (Guo et al., 2005).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
128422489468O0136
assay
≥99%
assay
95%
assay
-
assay
≥99.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Miaomiao Jiang et al.
Scientific reports, 7(1), 8739-8739 (2017-08-20)
Metabonomics/metabolomics is a rapid technology for comprehensive profiling of small molecule metabolites in cells, tissues, or whole organisms, the application of which has led to understanding pathophysiologic mechanisms of cardiometabolic diseases, defining predictive biomarkers for those diseases, and also assessing
Wei Jin et al.
Current microbiology, 74(11), 1337-1342 (2017-08-02)
The effect of disodium fumarate (DF) on the ruminal fermentation profiles, the accumulation of lipopolysaccharide (LPS) and bioamines, and the composition of the ruminal bacterial community was investigated by in vitro rumen fermentation. The addition of DF increased the total
Yasemin D Yilmazel et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 119, 142-149 (2017-10-11)
Few microorganisms have been examined for current generation under thermophilic (40-65°C) or hyperthermophilic temperatures (≥80°C) in microbial electrochemical systems. Two iron-reducing archaea from the family Archaeoglobaceae, Ferroglobus placidus and Geoglobus ahangari, showed electro-active behavior leading to current generation at hyperthermophilic
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
F1506-100G-A04061833612002
F1506-100G04061833611999
F1506-500G04061833612071
F1506-500G-A04061832489988
F1506-5G-A04061833612088
F1506-25G04061833612033
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?