128422
mono-Ethyl fumarate
95%
Synonyma:
Fumaric acid monoethyl ester, Monoethyl fumarate
About This Item
Doporučené produkty
assay
95%
form
solid
bp
147 °C/16 mmHg (lit.)
mp
66-68 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
InChI key
XLYMOEINVGRTEX-ONEGZZNKSA-N
Související kategorie
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?