489468
Sodium fumarate-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonyma:
Fumaric acid-2,3-13C2 disodium salt
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\[13CH]=[13CH]\C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;/i1+1,2+1;;
InChI key
MSJMDZAOKORVFC-CRQBDLPISA-L
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)