Přeskočit na
EP0030128508
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
colorless, pkg of 25 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 650,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41106300
Material:
colorless , colorless wells, polycarbonate
Size:
384 wells
Feature:
skirt
5 650,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless , colorless wells, polycarbonate
feature
skirt
packaging
pkg of 25 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030128508
technique(s)
PCR: suitable
size
384 wells
working volume
40 μL
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
EP0030128524EP0030128516EP0030128540
material
colorless , polycarbonate , colorless wells
material
conical bottom green wells, green plate, polypropylene
material
conical bottom yellow wells, polypropylene , yellow plate
material
polypropylene , red (wells colorless), red wells
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030128508
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030128524
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030128516
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030128540
working volume
40 μL
working volume
-
working volume
-
working volume
-
size
384 wells
size
384 wells
size
384 wells
size
384 wells
packaging
pkg of 25 ea
packaging
pkg of 25 ea
packaging
pkg of 25 ea
packaging
pkg of 25 ea
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)