Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 ea | K dispozici k odeslání DNESodSchnelldorf Distribution | 5 830,00 Kč |
O této položce
5 830,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
feature
to hold 18 x 1.0 to 2.0 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 5100-0001
H × diam.
86 mm × 117 mm
General description
Provides the critical, repeatable, 1°C/min cooling rate required for successful cryopreservation of cells. Easy to use in any mechanical freezer. Container is imprinted with graphic instructions. Requires only isopropyl alcohol. Rigid vial holder keeps vials from contacting alcohol, preventing contamination by wicking. Vial holder floats to allow thawing in a water bath. Numbers molded for identification.
All components withstand repeated freeze/thaw cycles. Stackable.
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| feature to hold 18 x 1.0 to 2.0 mL tubes | feature for tubes 1.0 or 1.8 mL, no. of holes 18 | feature Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials | feature Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials |
| manufacturer/tradename Nalgene 5100-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F18844-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18852-0011 | manufacturer/tradename Bel-Art F18852-0016 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 5 ea | packaging pkg of 5 ea |
| H × diam. 86 mm × 117 mm | H × diam. - | H × diam. - | H × diam. - |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.
Sortimentní položky
Nejčastější dotazy k organoidním kulturám. Přečtěte si, jak kultivovat a analyzovat organoidy podle zavedených protokolů pro 3D buněčné kultury. Tipy a triky.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| C1562-1EA | 04061835332274 |