BAF188440000
Bel-Art® Cryo-Safe™ -1˚C Freeze Controller
for tubes, 1.0 or 1.8 mL, no. of holes, 18
Synonyma:
cryopreservation container, freezer storage, stackable cryo storage
About This Item
Doporučené produkty
material
high-density polyethylene lid
polycarbonate jar
feature
for tubes 1.0 or 1.8 mL
no. of holes 18
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18844-0000
technique(s)
cryopreservation: suitable
closure size
124 mm
container I.D. × H
12 mm × 72 mm
Související kategorie
General description
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)