Přejít k obsahu
Z756628
Freezer storage box, 81-place
natural
Synonyma:
freezer container, freezer storage, storage container, 188520011, F18852-0011, freezer sample storage box
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18852-0011
Feature:
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
Material:
natural , natural polypropylene
Packaging:
pkg of 5 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
natural , natural polypropylene
feature
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
packaging
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18852-0011
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
14 cm × 14 cm × 4.9 cm
General description
Sturdy freezer boxes provide compact storage and keep microcentrifuge tubes organized on the bench, in the freezer, or during transport.81-place 9 x 9 row boxes hold 0.5, 1.5 and 2.0 mL tubes and cryo vials.
Features and Benefits
  • Alphanumeric indexing
  • Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
  • Stackable with molded-in ′no slide′ features
  • Lift off lid has matte panels on two sides for convenient labeling
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Freezer storage box, 81-place
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)