Přeskočit na
B3295
Biotinamidohexanoyl-6-aminohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95% (TLC), powder
Synonyma:
6-(Biotinamidocaproylamido)caproic acid N-hydroxysuccinimide ester, Biotin-X-X-NHS, N-Succinimidyl N-[6-(biotinylamino)caproyl]-6-aminocaproate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 630,00 Kč
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 690,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H41N5O7S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
567.70
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8377428
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
2 630,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C26H41N5O7S/c32-20(27-16-8-2-4-12-24(36)38-31-22(34)13-14-23(31)35)10-3-1-7-15-28-21(33)11-6-5-9-19-25-18(17-39-19)29-26(37)30-25/h18-19,25H,1-17H2,(H,27,32)(H,28,33)(H2,29,30,37)/t18-,19-,25-/m0/s1
InChI key
ATYCFNRXENKXSE-MHPIHPPYSA-N
Application
Biotinylation reagent incorporating an extended 14-atom spacer can reduce steric hindrance in binding avidin or streptavidin to some biotinylated compounds and increase sensitivity for detection. Typically coupled to primary amine in the pH range 6.5-8.5.
Biotinamidohexanoyl-6-aminohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester has been used in human IgM biotinylation.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B3770B2643H1759
assay
≥95% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
DMF: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
H2O: ≤2 mg/mL (with sonication), DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.)
solubility
DMF: ≤50 mg/mL (Stable for at least one month in dry DMF), DMSO: soluble
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Preparation of modified tubulins.
A Hyman et al.
Methods in enzymology, 196, 478-485 (1991-01-01)
J S Almenoff et al.
Molecular microbiology, 8(5), 865-873 (1993-05-01)
The heat stable enterotoxins (ST) of enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) cause diarrhoea by binding specific intestinal receptors. Precise histochemical localization of ST receptors could provide more information about the pathophysiology of secretory diarrhoea and the role of ST receptors in
Solid?phase preparation of protein complexes.
Pengo P, et al.
Journal of Molecular Recognition, 23(6), 551-558 (2010)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
B3295-10MG04061833287347
B3295-50MG04061833287354