Přeskočit na
B2643
Biotinamidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98% (TLC), powder
Synonyma:
(+)-Biotinamidocaproate N-hydroxysuccinimidyl ester, N-(+)-Biotinyl-6-aminocaproic acid N-succinimidyl ester, N-(+)-Biotinyl-6-aminohexanoic acid NHS ester, N-Succinimidyl N-biotinyl-6-aminocaproate, Succinimidyl 6-(biotinamido)hexanoate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 340,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 170,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 250,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H30N4O6S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
454.54
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3577403
2 340,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: ≤2 mg/mL (with sonication), DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C20H30N4O6S/c25-15(7-4-3-6-14-19-13(12-31-14)22-20(29)23-19)21-11-5-1-2-8-18(28)30-24-16(26)9-10-17(24)27/h13-14,19H,1-12H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)/t13-,14-,19-/m0/s1
InChI key
UVGHPGOONBRLCX-NJSLBKSFSA-N
Application
Biotinamidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester has been used in the biotinylation of antibodies.[1][2][3]
Biochem/physiol Actions
Biotin is a label widely used in several biochemical applications and has a high affinity for avidin. A spacer chain is required to reduce steric hindrance while coupling biotin (a small molecule) to biopolymers (large molecules). Biotinamidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester incorporates a 7-atom spacer with the N-succinimide leaving group. It can react with a primary amine in the pH range of 6.5-8.5. This biotinylation reagent incorporates an aminocaproyl spacer and thus can reduce the steric hindrance in binding avidin to some biotinylated compounds.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
H1759B3295B3770
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≤2 mg/mL (with sonication), DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.)
solubility
DMF: ≤50 mg/mL (Stable for at least one month in dry DMF), DMSO: soluble
solubility
DMF: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)