Přeskočit na
58030
Iodonitrotetrazolium chloride
BioReagent, ≥97.0% (calc. on dry substance, NT)
Synonyma:
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium Violet, INT
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 760,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
67 500,00 Kč
50 625,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H13ClIN5O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
505.70
UNSPSC Code:
12352102
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-676-2
Beilstein/REAXYS Number:
4093224
MDL number:
Assay:
≥97.0% (calc. on dry substance, NT)
5 760,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥97.0% (calc. on dry substance, NT)
mp
240 °C (dec.) (lit.), ~245 °C (dec.)
solubility
methanol: water (1:1): 50 mg/mL, very faintly turbid, very deep yellow (hot)
application(s)
histology
SMILES string
[Cl-].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-[n+]2nc(nn2-c3ccc(I)cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H13IN5O2.ClH/c20-15-6-8-16(9-7-15)23-21-19(14-4-2-1-3-5-14)22-24(23)17-10-12-18(13-11-17)25(26)27;/h1-13H;1H/q+1;/p-1
InChI key
JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Application
Electron acceptor for the colorimetric assay of various dehydrogenases
Iodonitrotetrazolium (INT) is a tetrazolium dye precursor that forms a purple formazan dye on reduction and has been used in a variety of applications. It is considered to have higher reactivity than some tetrazolium compounds, at least with respect to succinate dehydrogenase, with optimal results obtained using a concentration of 0.8 mM INT. INT is used as an electron acceptor for the colorimetric assays of: lactate dehydrogenase, xanthine dehydrogenase, lactyl-CoA dehydrogenase, succinate dehydrogenase, BBM II ketolisomerase, histidinol dehydrogenase and diverse other hydrolases.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
I8377I1040688190
assay
≥97.0% (calc. on dry substance, NT)
assay
≥98% (TLC)
assay
95%
assay
≥90% (T)
solubility
methanol: water (1:1): 50 mg/mL, very faintly turbid, very deep yellow (hot)
solubility
H2O: 4 mg/mL
solubility
-
solubility
methanol: 0.5 g/10 mL ( hot)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
240 °C (dec.) (lit.), ~245 °C (dec.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
255 °C (dec.) (lit.)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
application(s)
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
microbiology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodonitrotetrazolium chloride
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Christopher Auger et al.
Electrophoresis, 33(7), 1095-1101 (2012-04-28)
Phosphoenolpyruvate (PEP)-dependent kinases are central to numerous metabolic processes and mediate the production of adenosine triphosphate (ATP) by substrate-level phosphorylation (SLP). While pyruvate kinase (PK, EC: 2.7.1.40), the final enzyme of the glycolytic pathway is critical in the anaerobic synthesis
Matthildi Valianou et al.
Scientific reports, 9(1), 3015-3015 (2019-03-01)
Tuberous Sclerosis Complex (TSC) and Lymphangioleiomyomatosis (LAM) are caused by inactivating mutations in TSC1 or TSC2, leading to mTORC1 hyperactivation. The mTORC1 inhibitors rapamycin and analogs (rapalogs) are approved for treating of TSC and LAM. Due to their cytostatic and
Antoine Picciocchi et al.
The Journal of biological chemistry, 286(32), 28357-28369 (2011-06-11)
Flavocytochrome b(558) (cytb) of phagocytes is a heterodimeric integral membrane protein composed of two subunits, p22(phox) and gp91(phox). The latter subunit, also known as Nox2, has a cytosolic C-terminal "dehydrogenase domain" containing FAD/NADPH-binding sites. The N-terminal half of Nox2 contains
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
681636-1MG04055977260168
SML0717-25MG04061833223680
SML0717-5MG04061833223697
58030-5G-F04061833356449
58030-25G-F04061832630120
58030-1G-F04061832630113