Merck
I8377
Iodonitrotetrazolium chloride
Used in colorimetric assays.
Synonyma:
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium Violet, INT
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H13ClIN5O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
505.70
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-676-2
Beilstein/REAXYS Number:
4093224
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 4 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-[n+]2nc(nn2-c3ccc(I)cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H13IN5O2.ClH/c20-15-6-8-16(9-7-15)23-21-19(14-4-2-1-3-5-14)22-24(23)17-10-12-18(13-11-17)25(26)27;/h1-13H;1H/q+1;/p-1
InChI key
JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Application
Electron acceptor for the colorimetric assay of various dehydrogenases
Iodonitrotetrazolium chloride has been used for the staining of cells. It has been used as a coupling agent in the enzymatic assay of D-arabinitol.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodonitrotetrazolium chloride
signalword
Danger
hcodes
pictograms
FlameExclamation mark
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)