I10406
Iodonitrotetrazolium chloride
95%
Synonyma:
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium Violet, INT
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
95%
impurities
<5% methyl alcohol
mp
240 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-[n+]2nc(nn2-c3ccc(I)cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H13IN5O2.ClH/c20-15-6-8-16(9-7-15)23-21-19(14-4-2-1-3-5-14)22-24(23)17-10-12-18(13-11-17)25(26)27;/h1-13H;1H/q+1;/p-1
InChI key
JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?