Přeskočit na
17938
25-Hydroxyvitamin D3 monohydrate
≥99.0% (HPLC)
Synonyma:
25-Hydroxycholecalciferol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 580,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H44O2 · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
418.65
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058003
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4270041
9 580,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to off-white
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
InChI key
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
Biochem/physiol Actions
Cholecalciferol is an inactive form of vitamin D3 which undergoes various levels of hydroxylation to form active vitamin D3 analogs. 1α-Hydroxyvitamin D3 (alfacalcidol) is a synthetic analog that is metabolized to 1,25-dihydroxycholecalciferol, the biologically active form of vitamin D3. Other analogues of cholecalciferol result from different hydroxylations. 25-dihydroxycholecalciferol is a the major circulating form of vitamin D3 and a physiological precursor of 1α,25-Dihydroxycholecalciferol. The conversion is catalyzed by 25-Hydroxyvitamin D3 1-α-hydroxylase (VD3 1A hydroxylase) also known ascytochrome p450 27B1 (CYP27B1).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
7396501793717943
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
98% (CP)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (vitamin + pre-vitamin, HPLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
form
powder or crystals
form
solution
form
crystalline powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
color
white to off-white
color
colorless
color
white
color
white to off-white
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
17938-1MG04061838754240
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?