Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 19 100,00 Kč |
O této položce
19 100,00 Kč
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
crystalline powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@@]1(C)CCC/C2=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1
InChI key
KJKIIUAXZGLUND-ICCVIKJNSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay 98% (CP) | assay 98% (CP) |
| form crystalline powder | form powder or crystals | form powder | form solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white to off-white | color white to off-white | color colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 17937-1MG | 04061838754233 |