Přejít k obsahu
739650
25-Hydroxyvitamin D3 solution
100 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
Synonyma:
25-Hydroxycholecalciferol solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H44O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
400.64
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Assay:
98% (CP)
Form:
solution
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solution
concentration
100 μg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
InChI key
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
Application
This product may be used as an analytical standard.
Packaging
1 mL in ampule
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 25-Hydroxyvitamin D3 solution
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
57.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
14 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)