Přeskočit na
09718
Ammonium chloride
BioUltra, ≥99.5% (AT)
Synonyma:
Salmiac
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 730,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 420,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH4Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
53.49
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050207
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.26
EC Number:
235-186-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4371014
Assay:
≥99.5% (AT)
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder or crystals
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
1 730,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Level
vapor density
1.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (AT)
form
powder or crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
4.5-5.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤2 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤2 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.021, λ: 280 nm Amax: ≤0.019
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A451431107-M254134
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
powder
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
99.998% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
12125-02-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Christine Burkard et al.
PloS one, 9(7), e101762-e101762 (2014-07-16)
Studies of viral entry into host cells often rely on the detection of post-entry parameters, such as viral replication or the expression of a reporter gene, rather than on measuring entry per se. The lack of assays to easily detect
Cyrill A Rentsch et al.
European urology, 66(4), 677-688 (2014-03-29)
Whether the commonly used bacillus Calmette-Guérin (BCG) strains Connaught and Tice confer different treatment responses in non-muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) is unknown. To compare clinical efficacy, immunogenicity, and genetics of BCG Connaught and Tice. A prospective randomized single-institution trial with
Jackie Perrin et al.
Journal of cell science, 128(13), 2269-2277 (2015-05-23)
TM9 family proteins (also named Phg1 proteins) have been previously shown to control cell adhesion by determining the cell surface localization of adhesion proteins such as the Dictyostelium SibA protein. Here, we show that the glycine-rich transmembrane domain (TMD) of
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
09718-1KG04061838657527
09718-250G04061838657633