A4514
Ammonium chloride
ReagentPlus®, ≥99.5%
Synonyma:
Salmiac
About This Item
Doporučené produkty
grade
reagent
Quality Level
agency
suitable for SM 5210
vapor density
1.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.5%
form
powder or crystals
pH
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- 3,4-dihydropyrimidin- 2-(1H)-ones
- diindolylmethanes
- 2-arylbenzothiazoles derivatives
- 4(3H)-quinazolinones
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.