Hlavní dokumenty
254134
Sigma-Aldrich
Ammonium chloride
99.998% trace metals basis
Synonyma:
Salmiac
About This Item
Lineární vzorec:
NH4Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
53.49
Beilstein/REAXYS Number:
4371014
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
eCl@ss:
38050207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay:
99.998% trace metals basis
form:
powder
vapor density
1.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
assay
99.998% trace metals basis
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
340 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium chloride (NH4Cl) is an ammonium salt which can be used for a variety of applications such as:
  • a catalyst for the one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones
  • a promoter in the multicomponent synthesis of pyrrolo[3,4-b]pyridine-5-one
  • a reagent to improve the hydrolysis rate of magnesium hydride for the generation of hydrogen
  • a reductant, which facilitates the recovery of metals that are utilized in lithium-ion batteries
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3
A sustainable process for metal recycling from spent lithium-ion batteries using ammonium chloride
Lv W, et al.
Waste Management (New York, N.Y.), 79(18), 545-553 (2018)
Ammonium chloride-promoted four-component synthesis of pyrrolo [3, 4-b] pyridin-5-one
Janvier P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(11), 2560-2567 (2002)
Hydrogen generation by hydrolysis of MgH2 and enhanced kinetics performance of ammonium chloride introducing
Huang M, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 40(18), 6145-6150 (2015)
Ammonium chloride-catalyzed one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones under solvent-free conditions.
Shaabani A, et al.
Tetrahedron Letters, 44(4), 857-859 (2003)
Jackie Perrin et al.
Journal of cell science, 128(13), 2269-2277 (2015-05-23)
TM9 family proteins (also named Phg1 proteins) have been previously shown to control cell adhesion by determining the cell surface localization of adhesion proteins such as the Dictyostelium SibA protein. Here, we show that the glycine-rich transmembrane domain (TMD) of