Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 620,00 Kč |
O této položce
1 620,00 Kč
description
non-ionic
Quality Level
mol wt
757 g/mol
CMC
0.33 mM
transition temp
cloud point 88 °C
HLB
14.4
SMILES string
O(CCOc1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C)CCO
InChI
1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3
InChI key
LBCZOTMMGHGTPH-UHFFFAOYSA-N
Application
- Effect of nonionic surfactants on the solubilization of alachlor.: This study explores the use of Triton X-102 in enhancing the solubility of alachlor, a widely used herbicide, demonstrating its potential to improve the environmental behavior and efficacy of agricultural chemicals (Xiarchos & Doulia, 2006).
- Enantioselectivity of structurally modified poly(sodium undecenoyl-L-leucinate) by insertion of Triton X-102 surfactant molecules.: Investigates the modification of chiral separation media with Triton X-102, enhancing enantioselective capabilities in electrophoresis applications, critical for the pharmaceutical industry (Tarus et al., 2004).
- Purification and characterization of human leukotriene C4 synthase.: Demonstrates the use of Triton X-102 in the purification processes of key enzymes involved in inflammatory responses, aiding in the development of anti-inflammatory drugs (Penrose et al., 1992).
- Partial purification and characterization of erythropoietin receptors from erythroid progenitor cells.: Utilizes Triton X-102 to isolate and study erythropoietin receptors, contributing to better understanding and treatment of anemias (Im et al., 1990).
- Isolation and characterization of insulin receptors from rat kidney glomeruli and tubules.: Explores the role of Triton X-102 in isolating specific receptors, enhancing knowledge on kidney function and potential targets for diabetes treatment (Im et al., 1988).
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| mol wt 757 g/mol | mol wt micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625 | mol wt micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625 | mol wt micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625 |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| description non-ionic | description - | description non-ionic | description non-ionic |
| HLB 14.4 | HLB 13.5 | HLB 13.5 | HLB 13.5 |
| CMC 0.33 mM | CMC 0.2-0.9 mM (20-25°C) | CMC 0.2-0.9 mM (20-25°C) | CMC 0.2-0.9 mM (20-25°C) |
| transition temp cloud point 88 °C | transition temp flash point 251 °C, cloud point 65 °C, pour point ~7 °C | transition temp cloud point 65 °C, pour point ~7 °C | transition temp cloud point 65 °C, pour point ~7 °C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| X102-500ML | 04061837544385 |