O této položce
biological source
synthetic
Quality Segment
description
non-ionic
product line
BioXtra
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
aggregation number
100-155
technique(s)
permeability assay: suitable
impurities
≤0.05% Phosphorus (P)
ign. residue
≤0.4%
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
solubility
water: soluble
density
1.065 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.1%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
HLB
13.5
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Along with Span® 80 and Tween® 80 in mineral oil for the preparation of oil-phase of microemulsions for PCR technique
- As a component of NX buffer which is used to pool and break down the microemulsions after PCR cycling
- In the blocking solution during immunocytochemistry procedure
- During deglycosylation procedure
- For membrane solubilization
- For cell permeabilization
- In decellularization of porcine heart valve tissue
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- BioXtra Grade product for your Cell Biology and Biochemical research
- Non-ionic nondenaturing detergent
- Superior wetting agent and emulsifier
- Highly versatile surfactant
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton™ X-100
signalword
Danger
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?