Vybrat velikost
12 500,00 Kč
31 200,00 Kč
230 000,00 Kč
1 331 500,00 Kč
12 500,00 Kč
Očekávané datum odeslání06. ledna 2026podrobné informace
O této položce
Přeskočit na
Název produktu
Triton™ X-100, EMPROVE® EXPERT Ph Eur
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
agency
Ph. Eur.
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
potency
1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mol wt
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
aggregation number
100-155
pH
5.0-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
bp
>200 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 251 °C
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
HLB
13.5
storage temp.
15-25°C
Quality Level
1 of 4
Tato položka | X100 | T9284 | X100PC |
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| agency Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line BioXtra | product line - |
| vapor pressure <0.01 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
| potency 1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
| mol wt micellar avg mol wt 80,000 | mol wt micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625 | mol wt micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625 | mol wt micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625 |
Biochem/physiol Actions
General description
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Other Notes
Legal Information
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..