Přeskočit na
S6297
Sodium bicarbonate
BioXtra, 99.5-100.5%
Synonyma:
Sodium hydrogen carbonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 230,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 460,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaHCO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.01
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-633-8
Beilstein/REAXYS Number:
4153970
MDL number:
eCl@ss:
38020213
1 230,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioXtra
Quality Level
assay
99.5-100.5%
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.015% Insoluble matter
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium bicarbonate has been used to supplement:
  • McCoy′s 5A medium to culture cell line BCRC 60187
  • minimum essential medium α (MEMα) to culture rat skeletal myoblasts
  • F-12K medium to culture bioartificial pancreas (BAP)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S8875S601413433
assay
99.5-100.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.7%, 99.7-100.3%
assay
99.0-100.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
product line
BioXtra
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium bicarbonate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Shay P McGuinness et al.
Critical care medicine, 41(7), 1599-1607 (2013-05-21)
Cardiac surgery-associated acute kidney injury occurs in up to 50% of patients and is associated with increased mortality and morbidity. This study aimed to discover if perioperative urinary alkalinization with sodium bicarbonate infusion reduces the prevalence of cardiac surgery-associated acute
Joshua C Tremblay et al.
The Journal of physiology, 593(3), 723-737 (2014-11-25)
Blood flow through intrapulmonary arteriovenous anastomoses (IPAVA) is increased by acute hypoxia during rest by unknown mechanisms. Oral administration of acetazolamide blunts the pulmonary vascular pressure response to acute hypoxia, thus permitting the observation of IPAVA blood flow with minimal
Sophia Zoungas et al.
Annals of internal medicine, 151(9), 631-638 (2009-11-04)
Intravenous sodium bicarbonate has been proposed to reduce the risk for contrast-induced nephropathy (CIN). To determine the effect of sodium bicarbonate on the risk for CIN. MEDLINE, PubMed, EMBASE, and the Cochrane Central Register of Controlled Trials from 1950 to
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S6297-250G04061836955342
S6297-1KG04061836955281
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?