Přeskočit na
S6014
Sodium bicarbonate
ACS reagent, ≥99.7%
Synonyma:
Sodium hydrogen carbonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
935,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 450,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 160,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 300,00 Kč
12 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 490,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 310,00 Kč
6 x 500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 540,00 Kč
50 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
30 300,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaHCO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.01
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-633-8
Beilstein/REAXYS Number:
4153970
MDL number:
Assay:
≥99.7%, 99.7-100.3%
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
935,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
suitable for EPA 1621, suitable for EPA 300
assay
≥99.7%, 99.7-100.3%
form
powder
impurities
≤0.015% Insoluble matter
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.02%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium Bicarbonate, also known as baking soda, is commonly used as a mild base to neutralize acidic spills, regulate pH levels, and counteract the effects of certain acidic toxins in the body. It also acts as a leavening agent by generating CO₂ when reacts with acidic ingredients like vinegar or lemon juice.
Application
Sodium bicarbonate is used as a:
  • mild base to neutralize the reaction mixture during the synthesis of 1,2:5,6-Di-O-cyclohexylidene-D-mannitol, and 2,3-Cyclohexylidene-D-glyceraldehyde.
  • precipitating agent in the co-precipitation method in the synthesis of gamma alumina (γ-Al2O3) catalyst during the methanol dehydration reaction to produce Dimethyl ether.
  • a pore-forming agent and CO2 source to enhance the substrate porosity during the formation of a porous poly(ethersulfone) support layer for designing high-performance thin-film composite forward osmosis (TFC-FO) membranes.
  • Contactless conductivity sensor employing moist paper as absorbent for in-situ detection of generated carbon dioxide gas.: This study utilizes sodium bicarbonate in a novel approach for the development of a contactless conductivity sensor. The sensor uses moist paper to absorb CO2 gas generated from sodium bicarbonate, demonstrating its potential for environmental monitoring and analytical applications (Sonsa-Ard et al., 2020).
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
161365513433S6297
description
ACS reagent, ≥99.7%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E500, 99.0-100.5%, powder
description
BioXtra, 99.5-100.5%
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥99.7%, 99.7-100.3%
assay
-
assay
99.0-100.5%
assay
99.5-100.5%
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
pharmaceutical primary standard
grade
puriss.
grade
-
impurities
≤0.015% Insoluble matter
impurities
-
impurities
ammonia (NH3), in accordance, ≤0.002% ammonium (NH4), complies, organic volatile impurities, complies, water-insoluble matter, complies, residual solvents, complies
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.015% Insoluble matter
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, carbonate (CO32-): in accordance, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium bicarbonate
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. 12kg 시약의 용기 크기가 궁금합니다. (가로, 세로, 높이)
    1 answer
    1. The 12 kg size of this product is packaged in a poly bag, which is placed in a 20 L HDPE drum. The drum has a height of 494 mm and a diameter of 285.75 mm.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. The Netherlands, Deventer
    • Reviews 2
    • Votes 2
    4 out of 5 stars.
    Order of 4x 5kg sodium carbonate
    Fast delivery. Maybe the 5 kg can put in a smaller container. This bucket needs a lot off space in our chemical cabinet.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review