Přeskočit na
13433
Sodium bicarbonate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E500, 99.0-100.5%, powder
Synonyma:
Sodium hydrogen carbonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 600,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 700,00 Kč
4 x 5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
36 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaHCO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.01
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38020213
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
205-633-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4153970
Assay:
99.0-100.5%
Form:
powder
2 600,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
puriss.
Quality Segment
assay
99.0-100.5%
form
powder
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E500
impurities
ammonia (NH3), in accordance, organic volatile impurities, complies, residual solvents, complies, water-insoluble matter, complies, ≤0.002% ammonium (NH4), complies
loss
≤0.2% loss on drying (silica gel)
pH
≤8.6 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
carbonate (CO32-): in accordance, chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, As: ≤2 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium bicarbonate may be involved in the fabrication of silica based monolith columns which can be used in capillary electrochromatography. It can also be used to maintain the pH of the column for the separation of proteins via ion exchange displacement chromatography.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S60141613655S6297
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E500, 99.0-100.5%, powder
description
ACS reagent, ≥99.7%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
BioXtra, 99.5-100.5%
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
99.0-100.5%
assay
99.7-100.3%, ≥99.7%
assay
-
assay
99.5-100.5%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
puriss.
grade
ACS reagent
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, carbonate (CO32-): in accordance, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
anion traces
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.003%, chloride (Cl-): ≤0.003%
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium bicarbonate
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?