Přeskočit na
P6148
Paraformaldehyde
reagent grade, crystalline
Synonyma:
Polyoxymethylene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 g
Očekávané datum odeslání23. června 2026odSchnelldorf Distribution
1 860,00 Kč
1 kg
Očekávané datum odeslání23. června 2026odSchnelldorf Distribution
2 210,00 Kč
5 kg
K dispozici k odeslání DNESodSchnelldorf Distribution
8 920,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HO(CH2O)nH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
30.03 (as monomer)
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Grade:
reagent grade
Vapor pressure:
<1.45 mmHg ( 25 °C)
1 860,00 Kč
Očekávané datum odeslání23. června 2026podrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reagent grade
Quality Level
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
<1.45 mmHg ( 25 °C)
form
crystalline
autoignition temp.
572 °F
expl. lim.
73 %
dilution
(for analytical testing)
mp
120-170 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Paraformaldehyde is a cross-linking fixative. It is changed to formaldehyde by heating and by adding small amount of sodium hydroxide.
Application
Paraformaldehyde is recommended for use in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells when the samples are to be used in florescence studies.
Paraformaldehyde has been used for fixing of cells and tissue sections during staining procedures.[1]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
44124416005158127
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline
form
prilled
form
powder
form
powder
mp
120-170 °C (lit.)
mp
120-170 °C (lit.)
mp
120-170 °C (lit.)
mp
120-170 °C (lit.)
autoignition temp.
572 °F
autoignition temp.
572 °F
autoignition temp.
572 °F
autoignition temp.
572 °F
vapor pressure
<1.45 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
<1.45 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
<1.45 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraformaldehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
30525-89-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
Sortimentní položky
Dostupné postupy, činidla a vybavení pro fluorescenční in situ hybridizaci (FISH).
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Související obsah
Trojrozměrný (3D) tisk biologických tkání se rychle stává nedílnou součástí tkáňového inženýrství.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Molecular Plant Biology: A Practical Approach (2002)
The development of 3-D, in vitro, endothelial culture models for the study of coronary artery disease.
Farcas MA et al.
BioMedical Engineering OnLine, 8, 30-30 (2009)
Burry RW
Immunocytochemistry: A Practical Guide for Biomedical Research (2009)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
P6148-5KG04061835547937
P6148-1KG04061835547913
P6148-500G04061835547920
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the shelf life of Product P6148, Paraformaldehyde?
    1 answer
    1. The shelf life has not been assigned but guarantee of quality is 1 year from the time of receipt for unopened bottles stored at 2-8 °C.  We expect the product to be of good quality for at least 2 years.
      Helpful?
  4. How to prepare solutions of Product P6148, Paraformaldehyde?
    1 answer
    1. Paraformaldehyde does not dissolve but rather can be depolymerized in solution. Depolymerized solutions can be prepared in water with heating to 55-60°C. If necessary, further addition of 1-2 drops of a sodium hydroxide solution may be required. Some protocols suggest that paraformaldehyde should be prepared in buffered solutions such as phosphate buffer or PBS at approximately pH 7.
      Helpful?
  5. How stable are Product P6148, Paraformaldehyde, solutions?
    1 answer
    1. Buffered solutions of 2-4% can be stored protected from light for 2-3 weeks at 2-8°C.
      Helpful?
  6. What is the difference between formaldehyde and paraformaldehyde?
    1 answer
    1. Paraformaldehyde is the polymeric form of formaldehyde. It is a solid. Formaldehyde is a gas which when dissolved in water gives a formaldehyde solution. Commercially available formaldehyde solutions usually contain 10-15% methanol, which prevents the formaldehyde from forming the polymeric paraformaldehyde.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. What is the difference between formaldehyde and paraformaldehyde?
    1 answer
    1. Paraformaldehyde is the polymeric form of formaldehyde. Paraformaldehyde is a solid, and formaldehyde is a gas. Formaldehyde solutions consist of formaldehyde gas dissolved in a solvent of some kind.