Přeskočit na
158127
Paraformaldehyde
95%, powder
Synonyma:
Polyoxymethylene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
758,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 450,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 490,00 Kč
3 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 740,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HO(CH2O)nH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
30.03 (as monomer)
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
758,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Paraformaldehyde, powder, 95%
vapor density
1.03 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1.45 mmHg ( 25 °C)
assay
95%
form
powder
autoignition temp.
572 °F
expl. lim.
73 %
mp
120-170 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Paraformaldehyde is also referred as polyoxymethylene. It participates as an external CO source in the synthesis of aromatic aldehydes and esters.
Application
Paraformaldehyde can be used as a:
  • Methylene building block in the Mannich reaction with primary amines and alkynes to synthesize propargyl amines.
  • Hydroxymethylation reagent to synthesize homoallylic alcohols by reacting with 1,1-disubstituted allenes.
  • Formylation reagent in the Ir-catalyzed N-formylation of amines to synthesize formamides.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
441244P6148394513
description
powder, 95%
description
prilled, 95%
description
reagent grade, crystalline
description
98 atom % D, 98% (CP)
assay
95%
assay
95%
assay
-
assay
98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
prilled
form
crystalline
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mp
120-170 °C (lit.)
mp
120-170 °C (lit.)
mp
120-170 °C (lit.)
mp
170 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraformaldehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
30525-89-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Is this paraformaldehyde electron-microscopy grade/methanol free?
    1 answer
    1. This product has not been tested specifically for the presence of methanol. However, methanol is not a typical contaminant. Currently, a paraformaldehyde product that is tested for suitability in electron microscopy is not offered. Please see the link below to review product 441244. This is a prilled material often preferred for ease of use in preparing methanol-free formaldehyde.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/441244
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. CAN USE TO FIX ZEBRAFISH TISSUE SAMPLES?
    1 answer
    1. Formalin solution (prepared using Paraformaldehyde) has been used to fix adult zebrafish tissue for histological applications.
      Citation: Comparative analysis of fixation and embedding techniques for optimized histological preparation of zebrafish by J.E. Cooper et al., Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 208, 38-46 (2018).
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1532045617302089
      .
      There are likely many other citations in the literature for this application for Paraformaldehyde; the above article is a review article that compares several fixative solutions.
      Helpful?
  5. How stable are solutions of Product 158127, Paraformaldehyde?
    1 answer
    1. Buffered solutions of 2-4% formaldehyde may be used for up to two weeks if stored in brown bottles at 2-8°C.
      Helpful?
  6. How does Product 158127, Paraformaldehyde, compare to prilled paraformaldehyde?
    1 answer
    1. Prilled has the appearance of small white beads.  Product 158127 is a powder, not prilled.
      Helpful?
  7. Do you have a recommended method for preparing solutions of Paraformaldehyde, Product 158127?
    1 answer
    1. Paraformaldehyde does not dissolve but rather can be depolymerized in solution. Depolymerized solutions can be prepared in water with heating to 55-60°C. If necessary, further addition of 1-2 drops of a sodium hydroxide solution may be required. Some protocols suggest that paraformaldehyde should be prepared in buffered solutions such as phosphate buffer or PBS at approximately pH 7.
      Helpful?
  8. What is the difference between formaldehyde and paraformaldehyde?
    1 answer
    1. Paraformaldehyde is the polymeric form of formaldehyde. It is a solid. Formaldehyde is a gas which when dissolved in water gives a formaldehyde solution. Commercially available formaldehyde solutions usually contain 10-15% methanol, which prevents the formaldehyde from forming the polymeric paraformaldehyde.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.