441244
Paraformaldehyde
prilled, 95%
Synonyma:
Polyoxymethylene
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
1.03 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<1.45 mmHg ( 25 °C)
assay
95%
form
prilled
autoignition temp.
572 °F
expl. lim.
73 %
mp
120-170 °C (lit.)
transition temp
sublimation point 150 °C
solubility
alcohol and cold water: slightly soluble
ethers, hydrocarbons and carbon tetrachloride: insoluble
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Inchi Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Paraformaldehyde is also referred as polyoxymethylene. It participates in the regioselective reductive coupling reactions of dienes, alkynes and allenes in the presence of ruthenium catalyst. It also participates in the synthesis of esters, via alkoxycarbonylation of alkenes.
Application
Features and Benefits
Decomposes in hot water to give formaldehyde.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?