Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 850,00 Kč | |
| 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 370,00 Kč | |
| 500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 16 300,00 Kč 12 225,00 Kč |
O této položce
1 850,00 Kč
grade
purum
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.468
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
density
1.119 g/mL at 20 °C, 1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
InChI key
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (GC) | assay 99% | assay 92% | assay - |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
| density 1.119 g/mL at 20 °C, 1.121 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.121 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.121 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.12 g/cm3 at 20 °C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp −5-−3 °C (lit.) | mp −5-−3 °C (lit.) | mp −5-−3 °C (lit.) | mp -5 °C |
| bp 168 °C/12 mmHg (lit.) | bp 168 °C/12 mmHg (lit.) | bp 168 °C/12 mmHg (lit.) | bp 161 °C/19 hPa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sebacoyl chloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 84850-500ML | 04061837831867 |
| 84850-25ML | 04061833008263 |
| 84850-100ML | 04061833008256 |