Přeskočit na
236365
Sebacoyl chloride
99%
Synonyma:
Sebacyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 500,00 Kč
1 875,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 170,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
ClCO(CH2)8COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
239.14
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-843-4
Beilstein/REAXYS Number:
1365665
MDL number:
1 875,00 Kč
Ceníková cena2 500,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
InChI key
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Sebacocyl chloride (SC) can be used as a lipophilic monomer for the formation of polyamide microcapsules by an interfacial polycondensation reaction. It can also be utilized in the synthesis of modified chitosan nanoparticle hydrogels with high absorption capacity and high swelling ratio for the removal of metal ions from an aqueous solution. SC can also be used in the preparation of sebacic biscyclocarbonate, which can be used in the synthesis of biobased nonisocyanate polyurethanes.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
13178484850401730
description
99%
description
technical grade, 92%
description
purum, ≥95.0% (GC)
description
97%
assay
99%
assay
92%
assay
≥95.0% (GC)
assay
97%
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.119 g/mL at 20 °C, 1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
bp
159-160 °C/9 mmHg (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
mp
-
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
refractive index
n20/D 1.468
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sebacoyl chloride
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?