Přeskočit na
131784
Sebacoyl chloride
technical grade, 92%
Synonyma:
Sebacyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 670,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 740,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 400,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
ClCO(CH2)8COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
239.14
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-843-4
Beilstein/REAXYS Number:
1365665
MDL number:
1 670,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
92%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
InChI key
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
may contain a small amount of hydrolysis products
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
84850401730299693
description
technical grade, 92%
description
purum, ≥95.0% (GC)
description
97%
description
98%
grade
technical grade
grade
purum
grade
-
grade
-
assay
92%
assay
≥95.0% (GC)
assay
97%
assay
98%
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.119 g/mL at 20 °C, 1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
refractive index
n20/D 1.468
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sebacoyl chloride
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)