Přeskočit na
402788
Acetaldehyde
ACS reagent grade, ≥99.5%, liquid
Synonyma:
Ethanal
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 160,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 740,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 870,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
44.05
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021102
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-836-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
505984
Assay:
≥99.5%
Form:
liquid
1 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Acetaldehyde, ACS reagent, ≥99.5%
biological source
synthetic
Quality Level
grade
ACS reagent
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
60 %
impurities
≤0.008 meq/g Titr. acid
evapn. residue
≤0.005%
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
solubility
alcohols: soluble, water: miscible
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetaldehyde is an industrially important solvent used as an intermediate for the synthesis of a wide range of compounds. On oxidation it forms acetic acid and ethanol on reduction. The interaction of Criegee intermediate (CH2OO) with acetaldehyde has been measured. Its effect as a neuroactive agent has been studied.[1] Alkynylation reaction of acetaldehyde by asymmetric catalysis has been reported.
Application
Acetaldehyde may be used in the synthesis of 1,3-diamines by one-pot cross double-Mannich reaction and β-amino aldehydes by proline-catalyzed Mannich reaction.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
00070W200336PHR2107
Acetaldehyde Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2107
Acetaldehyde
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
-
solubility
alcohols: soluble, water: miscible
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
21 °C (lit.)
bp
21 °C (lit.)
bp
21 °C (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-38.0 °F - closed cup
flash_point_c
-38.89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-07-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
One-pot cross double-Mannich reaction of acetaldehyde catalyzed by a binaphthyl-based amino sulfonamide.
Kano T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(11), 1118-1120 (2013)
Direct measurement of Criegee intermediate (CH2OO) reactions with acetone, acetaldehyde, and hexafluoroacetone.
Taatjes CA, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 14(30), 10391-10400 (2012)
Proline-catalysed Mannich reactions of acetaldehyde.
Yang JW, et al.
Nature, 452(7186), 453-455 (2008)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
402788-1L04061837887659
402788-PZ04061823824224
402788-5ML04061837887673
402788-100ML04061837887635
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?