Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 050,00 Kč | |
| 500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 350,00 Kč | |
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 000,00 Kč |
O této položce
1 050,00 Kč
Název produktu
Acetaldehyde, puriss. p.a., anhydrous, ≥99.5% (GC)
biological source
synthetic
Quality Level
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
grade
anhydrous, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
365 °F
quality
anhydrous
expl. lim.
60 %
impurities
≤0.5% free acid (as CH3COOH)
evapn. residue
≤0.002%
refractive index
n20/D 1.332
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay ≥99% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 21 °C (lit.) | bp 21 °C (lit.) | bp 21 °C (lit.) | bp 20.4 °C/1013 hPa |
| mp −125 °C (lit.) | mp −125 °C (lit.) | mp −125 °C (lit.) | mp -123 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-38.0 °F - closed cup
flash_point_c
-38.89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-07-0
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 00070-1L | 04061838601858 |
| 00070-100ML | 04061838251664 |
| 00070-500ML | 04061838601889 |