PHR2107
Acetaldehyde
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyma:
Acetaldehyde, Ethanal
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
traceable to USP 1002811
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
API family
acetaldehyde
form
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
60 %
packaging
ampule of 3x1.2 mL
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Inchi Key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Footnote
Application
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.