Přeskočit na
39405
4-(Dimethylamino)pyridine
purum, ≥98.0% (NT)
Synonyma:
N,N-Dimethylpyridin-4-amine, DMAP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
861,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 820,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 800,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
25 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H10N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.17
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-353-5
Beilstein/REAXYS Number:
110354
MDL number:
Assay:
≥98.0% (NT)
Form:
crystals, pellets
861,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
crystals, pellets
mp
108-110 °C (lit.), 111-114 °C
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless to almost colorless
functional group
amine
SMILES string
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(Dimethylamino)pyridine is generally employed as a catalyst in the acylation of amines, alcohols, enolates, and phenols. It can also be used in the esterification of carboxylic acids. It is known to exhibit good catalytic activity in non-polar solvents.
Application
4-(Dimethylamino)pyridine can be used:
  • As a capping agent in the preparation of water-soluble gold nanoparticles.
  • As an initiator in the polymerization of epoxy monomers.
  • As an auxiliary reagent in the electroless preparation of gold nanotubes applicable in catalysis.[1]
  • As a catalyst in the preparation of γ- and δ-lactones via iodolactonization of γ,δ-unsaturated carboxylic acids.
A highly efficient catalyst for acylation reactions
Other Notes
Hypernucleophilic acylation catalyst.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.204998.51055107700
DMAP 4-(Dimethylamino)pyridine Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.51055
DMAP
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals, pellets
form
solid
form
powder
form
chips, crystalline powder, flakes
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless to almost colorless
solubility
60 g/L
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
mp
108-110 °C (lit.), 111-114 °C
mp
110-112 °C
mp
110-112 °C
mp
108-110 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)pyridine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Nervous system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
255.2 °F
flash_point_c
124 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
E.F. Scriben
Chemical Society Reviews, 13, 129-129 (1983)
Homopolymerization of epoxy monomers initiated by 4-(dimethylamino) pyridine
Dell'Erba IE and Williams RJ
Polym. Eng. Sci., 46(3), 351-359 (2006)
4-Dimethylamino-pyridine (DMAP)
Grondal C
Synlett, 2003(10), 1568-1569 (2003)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
39405-50G04061831982213
39405-250G04061831982206
39405-1KG04061826714614
39405-10G04061831982190
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?