Merck
8.20499
4-(Dimethylamino)pyridine
for synthesis
Synonyma:
4-(Dimethylamino)pyridine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H10N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.17
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
214-353-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
420 °C
potency
140 mg/kg LD50, oral (Rat), 90 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11 (20 °C, 60 g/L in H2O)
bp
138-140 °C/24 hPa
mp
110-112 °C
transition temp
flash point 124 °C
solubility
60 g/L
bulk density
520 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=C1C=CNC=C1)(C)C
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3/p+1
InChI key
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-O
Application
  • Synthesis and Catalytic Application: Discusses the synthesis of a soluble molecular carrier of sodium hydride activated by DMAP, highlighting its potential in catalysis (Macdonald et al., 2024).
  • Catalyst for Acylation: Describes the use of DMAP hydrochloride as a recyclable catalyst for the acylation of inert alcohols, showing its efficiency and potential for reuse in synthetic processes (Liu et al., 2014).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)pyridine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Nervous system
Skladovací třída
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
255.2 °F
flash_point_c
124 °C
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
820499010004022536460253
820499000504027269276027
820499500004022536580128
820499002504022536460246
820499902504027269996710
820499025004022536460260