Přeskočit na
8.51055
DMAP
4-(Dimethylamino)pyridine Novabiochem®
Synonyma:
DMAP, 4-Dimethylaminopyridine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 070,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 880,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
35 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H10N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.17
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
214-353-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
powder
2 070,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
420 °C
potency
140 mg/kg LD50, oral (Rat), 90 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
pH
11 (20 °C, 60 g/L in H2O)
bp
138-140 °C/24 hPa
mp
110-112 °C
transition temp
flash point 124 °C
bulk density
520 kg/m3
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=C1C=CNC=C1)(C)C
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3/p+1
InChI key
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-O
General description
4-(Dimethylamino)pyridine (DMAP) is a catalyst for esterification and amidation reagents [1,2,3].
Literature references
[1] S. S. Wang, et al. (1981) Int. J. Peptide Protein Res., 18, 459.
[2] J.-P. Gamet, et al. (1984) Tetrahedron, 40, 1995.
[3] K. Takeda, et al. (1991) Synthesis, 1991, 689.
Application
  • Copolymerization of β‐butyrolactones using DMAP as initiator: This research focuses on the use of DMAP in the ring-opening polymerization of β‐butyrolactones, analyzing its efficiency as a catalyst (Palenzuela et al., 2024).
  • Halogen-Bond-Promoted Direct Cross-Coupling: This article details the use of DMAP in a catalytic process for the cross-coupling of alkyl bromides with coumarins, emphasizing its role under light illumination (Guo et al., 2024).
  • Enantiospecific Analysis of Carboxylic Acids: Discusses the superior efficacy of DMAP compared to other catalysts like Et3N in the enantiospecific analysis of carboxylic acids (Mo et al., 2024).
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Other Notes
Replaces: 01-62-0004
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1077008.204991707894
DMAP 4-(Dimethylamino)pyridine Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.51055
DMAP
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
chips, crystalline powder, flakes
form
solid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
pH
11 (20 °C, 60 g/L in H2O)
pH
(10,23 at -0,1 g/l at 22  °C)
pH
11 (20 °C, 60 g/L in H2O)
pH
-
bp
138-140 °C/24 hPa
bp
162 °C
bp
138-140 °C/24 hPa
bp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Nervous system
wgk
WGK 3
flash_point_f
255.2 °F
flash_point_c
124 °C
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
851055002504027269082901
851055010004027269082918
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?