Přeskočit na
36650
DCC
≥99.0% (GC), for peptide synthesis
Synonyma:
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
960,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 220,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H11N=C=NC6H11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
208-704-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
610662
960,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
DCC, puriss., ≥99.0% (GC)
grade
puriss.
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
bp
122-124 °C/6 mmHg (lit.)
mp
32.0-37.0 °C, 34-35 °C (lit.)
solubility
methylene chloride: 0.1 g/mL, clear, colorless
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
InChI key
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
General description
DCC is an organic compound widely used as a coupling reagent in peptide synthesis.[1] It is also employed as an efficient dehydrating agent for the preparation of amides, esters, nitriles, and anhydrides. Alcohols can be converted into aldehydes and ketone by Moffatt oxidation reaction in the presence of DCC and dimethyl sulfoxide (DMSO).
Application
DCC may be used to promote the esterification of 7-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)hepta-2,4-diyn-1-ol with propiolic acid to form 7-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)hepta-2,4-diyn-1-yl propynoate.
It may be also used to synthesize:
  • 1,3-Thiazetedine derivatives via [2+2] cycloaddition with 2-phenylethenyl- and 2-(4-nitrophenyl)ethenyl isothiocyanates.
  • 1,3,5-Oxadiazine-4-thiones via [4+2] cycloaddition with benzoyl isothiocyanates.
  • Sterically hindered 1,3,4-oxadiazole derivatives by reacting with (N-isocyanimino)triphenylphosphorane the presence of aromatic (or heteroaromatic) carboxylic acids.
Other Notes
Coupling reagent, reagent for dehydrations etc. Modifies bovine heart mitochondrial transhydrogenase;[2][3] Inhibition of F1F0-ATPase and other proton-translocating enzymes
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D80002379115D125407
DCC puriss., ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
36650
DCC
DCC 99%
Sigma-Aldrich
D80002
DCC
DCC 1.0 M in methylene chloride
Sigma-Aldrich
379115
DCC
DIC 99%
Sigma-Aldrich
D125407
DIC
grade
puriss.
grade
-
grade
-
grade
-
form
solid
form
solid
form
liquid
form
liquid
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
99%
solubility
methylene chloride: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
32.0-37.0 °C, 34-35 °C (lit.)
mp
34-35 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DCC
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Light-dependent chemical modification of thylakoid membrane protein with carboxyl-directed reagents.
J A Laszlo et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 215(2), 571-581 (1982-05-01)
Dicyclohexylcarbodiimide (DCC)
Kvasnica M
Synlett, 2007(14), 2306-2307 (2007)
M. Solioz
Trends in Biochemical Sciences, 9, 309-309 (1984)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
W383902-1KG-K04061837537530
W383902-100G-K04061838258144
W383902-4KG-K04061834406419
W383902-SAMPLE-K04061837537547
36650-2.5KG04061831826197
36650-100G04061831826173
36650-500G04061831826234