Přeskočit na
D125407
DIC
99%, for peptide synthesis
Synonyma:
N,N′-Diisopropylcarbodiimide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
991,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 590,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 340,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
27 300,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
211-743-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
878281
991,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
DIC, 99%
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
145-148 °C (lit.)
density
0.815 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)N=C=NC(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChI key
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
General description
DIC is an abbreviated form of N,N′-diisopropylcarbodiimide. It plays a role in the cyclization of N-(β-hydroxy)amides to form 2-oxazolines.
Application
Coupling reagent for peptide syntheses.
DIC (N,N′-Diisopropylcarbodiimide) has been used in combination with 1-hydroxy-7-azabenzotriazole (HOAt) for the coupling of amino acid with N-allylglycine to form N-allylpeptide.
Alternative to dicyclohexylcarbodiimide in peptide synthesis.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
3837090159439391
DIC 99%
Sigma-Aldrich
D125407
DIC
DIC purum, ≥98.0% (GC)
Sigma-Aldrich
38370
DIC
description
99%
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
1 M in THF
description
≥97.0% (T)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
≥97.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
bp
145-148 °C (lit.)
bp
145-148 °C (lit.)
bp
-
bp
-
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Gene Information
-
Gene Information
-
density
0.815 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.815 g/mL at 20 °C
density
0.870 g/mL
density
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DIC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
91.4 °F
flash_point_c
33 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?