Přejít k obsahu
379115
DCC
1.0 M in methylene chloride, for peptide synthesis
Synonyma:
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H11N=C=NC6H11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.33
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
DCC, 1.0 M in methylene chloride
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
concentration
1.0 M in methylene chloride
density
1.247 g/mL at 25 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
InChI key
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Application
DCC (N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide) is mainly used to mediate peptide coupling and also to activate carboxylic acids for esterification.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DCC
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-09-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)